Imprimer
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 4-iodo-3-methylbenzoate
B25395.22 B25395.14 B25395.06
B25395.22EA 641 EUR
B25395.22 B25395.14 B25395.06
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate ≥98%
Methyl-4-iodo-3-methylbenzoate
Purity: 98% CAS No.: 5471-81-8 Molecular Formula: C9H9IO2 Formula Weight: 276.07 Melting Point: 59-62° MDL No.: MFCD02683863
Formule: C₉H₉IO₂
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683863
Numéro CAS: 5471-81-8