Imprimer
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
H25933.14 H25933.06
H25933.14EA 360 EUR
H25933.14 H25933.06
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate 95%
Methyl-3-chloro-4-methylbenzoate
Purity: 95% CAS No.: 56525-63-4 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Melting Point: 27-29° Boiling Point: 119-120°/10mm MDL No.: MFCD00205141
Formule: C₉H₉ClO₂
Point d'ébullition: 119…120 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 27…29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205141
Numéro CAS: 56525-63-4