2,4-Dimethoxybenzenesulphonamide 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 51770-71-9
Molecular Formula: C8H11NO4S
Formula Weight: 217.25
Melting Point: 166-170°
MDL No.: MFCD06147001
Formule:
C₈H₁₁NO₄S Point de fusion: 166…170 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06147001 Numéro CAS: 51770-71-9 |