Imprimer
2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-n-methylbenzamide
H56104.MD H56104.03
H56104.MDEA 105 EUR
H56104.MD H56104.03
2-Fluoro-N-methylbenzamide ≥97%
2-Fluoro-N-methylbenzamide
Purity: 97% CAS No.: 52833-63-3 Molecular Formula: C8H8FNO Formula Weight: 153.16 MDL No.: MFCD01214098
Formule: C₈H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01214098
Numéro CAS: 52833-63-3