4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 843663-18-3
Molecular Formula: C7H5BFNO2
Formula Weight: 164.93
Melting Point:
Formule:
C₇H₅BFNO₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03411549 Numéro CAS: 843663-18-3 |