Methyl-2-(methylthio)benzoate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 3704-28-7
Molecular Formula: C9H10O2S
Formula Weight: 182.24
Odour: Stench
Melting Point: 64-66°
Beilstein Reference: 2084294
MDL No.: MFCD00068039
Formule:
C₉H₁₀O₂S Poids moléculaire: 182.24 g/mol Point de fusion: 64…66 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00068039 Numéro CAS: 3704-28-7 |