Imprimer
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H55597.03 H55597.06
H55597.03EA 49.3 EUR
H55597.03 H55597.06
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 3272-08-0 Molecular Formula: C7H4N2O3 Formula Weight: 164.12 Melting Point: 146-148° Beilstein Reference: 2048724
Formule: C₇H₄N₂O₃
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070775
Numéro CAS: 3272-08-0
EINECS: 221-899-8