Imprimer
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate
L11107.03 L11107.06
L11107.03EA 66.1 EUR
L11107.03 L11107.06
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate ≥97%
Methyl-3-cyano-4-methoxybenzoate
Purity: 97% CAS No.: 25978-74-9 Molecular Formula: C10H9NO3 Formula Weight: 191.19 Melting Point: 123-127° Beilstein Reference: 2374769 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052930
Formule: C₁₀H₉NO₃
Point de fusion: 123…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052930
Numéro CAS: 25978-74-9
ADR: 6.1,III