Imprimer

2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide ≥97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

H56225.MD H56225.03
H56225.MDEA 229 EUR
H56225.MD H56225.03
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide ≥97%
2-Chloro-N-(2,3-dimethylphenyl)benzamide
Formule: C₁₅H₁₄ClNO
Poids moléculaire: 259.74 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018254
Numéro CAS: 196617-88-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR