Imprimer
3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Chloro-5-(diethylcarbonyl)phenylboronic acid, (3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR11644-1G OR11644-5G
APOSOR11644-1GEA 120 EUR
APOSOR11644-1G APOSOR11644-5G
3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BClNO₃
Numéro MDL: MFCD09800862
Numéro CAS: 957120-59-1