Imprimer
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
H53141.MD H53141.03
H53141.MDEA 89.7 EUR
H53141.MD H53141.03
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 832695-88-2 Molecular Formula: C8H10BNO3 Formula Weight: 178.98 Melting Point: 114-124° MDL No.: MFCD04038918
Formule: C₈H₁₀BNO₃
Point de fusion: 114…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038918
Numéro CAS: 832695-88-2