Trimethylsilyl-2,2-difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetate ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 94%
CAS No.: 120801-75-4
Molecular Formula: FSO2CF2CO2Si(CH3)3
Formula Weight: 250.27
Flash Point: 26°(79°F)
Refractive Index: 1.367
Boiling Point: 156°
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD02093343
Formule:
C₅H₉F₃O₄SSi Point d'ébullition: 156 °C Densité: 1,27 Point éclair: 26 °C (79 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093343 Numéro CAS: 120801-75-4 ADR: 8,II |