Imprimer
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-ethyl-N-oxido-dodecan-1-amine, LDAO, Lauryldimethylamine oxide, N,N-Dimethyldodecan-1-amine oxide, Lauramine oxide, N,N-Dimethyl-N-dodecylamine N-oxide
H26065.14 H26065.06
H26065.14EA 681 EUR
H26065.14 H26065.06
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide 95%
N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Purity: 95% CAS No.: 1643-20-5 Molecular Formula: C14H31NO Formula Weight: 229.40 Melting Point: 120-123° Beilstein Reference: 1769927 UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00002049
Formule: C₁₄H₃₁NO
Point de fusion: 120…123 °C
Densité: 0,996
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002049
Numéro CAS: 1643-20-5
EINECS: 216-700-6
ADR: 8,III