Imprimer
5-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-(4-Methoxyphenyl)-2H-tetrazole
L17210.03 L17210.06
L17210.03EA 91.7 EUR
L17210.03 L17210.06
5-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazole ≥98%
5-(4-Methoxyphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 98% CAS No.: 6926-51-8 Molecular Formula: C8H8N4O Formula Weight: 176.18 Melting Point: 235-238° Beilstein Reference: 152619
Formule: C₈H₈N₄O
Poids moléculaire: 176.18 g/mol
Point de fusion: 235…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00991875
Numéro CAS: 6926-51-8