5-(4-Formylphenyl)-1H-tetrazole ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyde
Purity: 99%
CAS No.: 74815-22-8
Molecular Formula: C8H6N4O
Formula Weight: 174.16
MDL No.: MFCD01311033
Formule:
C₈H₆N₄O Poids moléculaire: 174.16 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01311033 Numéro CAS: 74815-22-8 |