Ethyl-5-oxazolecarboxylate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ethyl oxazole-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 118994-89-1
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Refractive Index: 1.4690
Boiling Point: 60°/2.25mm
MDL No.: MFCD04114930
Formule:
C₆H₇NO₃ Point d'ébullition: 60 °C (2,25 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04114930 Numéro CAS: 118994-89-1 |