Imprimer
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
A19814.22 A19814.14
A19814.22EA 394 EUR
A19814.22 A19814.14
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 19788-35-3 Molecular Formula: C6H7NO3 Formula Weight: 141.13 Melting Point: 91-92° Boiling Point: 125°/11mm MDL No.: MFCD00015895
Formule: C₆H₇NO₃
Point d'ébullition: 125 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 91…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015895
Numéro CAS: 19788-35-3
EINECS: 243-311-9