Lead(II) tetrafluoroborate 50% (p/p) en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 13814-96-5
Molecular Formula: B2F8Pb
Formula Weight: 380.81
Physical Form: Liquid
Density: 1.62
Appearance: Colourless
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00016270
Used in tin-lead electroplating
Formule:
B₂F₈Pb Densité: 1,62 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016270 Numéro CAS: 13814-96-5 EINECS: 237-486-0 UN: 2922 ADR: 8,III |