4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 932-22-9
Molecular Formula: C4H2Cl2N2O
Formula Weight: 164.98
Melting Point: 200-204°
Beilstein Reference: 120959
Formule:
C₄H₂Cl₂N₂O Point de fusion: 200…204 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051504 Numéro CAS: 932-22-9 |