Imprimer
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 3-amino-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate, Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
H26079.14 H26079.06
H26079.14EA 896 EUR
H26079.14 H26079.06
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98% CAS No.: 23286-70-6 Molecular Formula: C7H11N3O2 Formula Weight: 169.18 Melting Point: 108° MDL No.: MFCD01210846
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
Point de fusion: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01210846
Numéro CAS: 23286-70-6