Imprimer
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50549.03 H50549.06
H50549.03EA 87.4 EUR
H50549.03 H50549.06
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 96%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Purity: 96% CAS No.: 254732-51-9 Molecular Formula: C9H4ClF3N2 Formula Weight: 232.59 MDL No.: MFCD00243891
Formule: C₉H₄ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243891
Numéro CAS: 254732-51-9