6-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 6925-00-4
Molecular Formula: C9H6N2O2
Formula Weight: 174.16
Melting Point: 248-251°
MDL No.: MFCD01365834
Formule:
C₉H₆N₂O₂ Point de fusion: 248…251 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01365834 Numéro CAS: 6925-00-4 |