6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
7-Nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile, 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione, CNQX
Purity: 99+%
CAS No.: 115066-14-3
Molecular Formula: C9H4N4O4
Formula Weight: 232.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point:
Potent, selective kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist
Formule:
C₉H₄N₄O₄ Poids moléculaire: 232.16 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00069232 Numéro CAS: 115066-14-3 |