Imprimer
Trimethylsilyl isothiocyanate ≥94%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L03277.06 L03277.14
L03277.06EA 52.2 EUR
L03277.06 L03277.14
Trimethylsilyl isothiocyanate ≥94%
Trimethylsilyl isothiocyanate
Purity: 94% CAS No.: 2290-65-5 Molecular Formula: C4H9NSSi Formula Weight: 131.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 29°(84°F) Refractive Index: 1.4820 Odour: Pungent Melting Point: -33° Boiling Point: 143-144° Beilstein Reference: 1745262 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00004797
Formule: C₄H₉NSSi
Poids moléculaire: 131.27 g/mol
Point d'ébullition: 143…144 °C
Point de fusion: –33 °C
Densité: 0.932
Point éclair: 29 °C (84 °F)
Numéro MDL: MFCD00004797
Numéro CAS: 2290-65-5
EINECS: 218-929-7
ADR: 3 III