3-Ethynylthiophene 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₄S Point d'ébullition: 152…153 °C Densité: 1,098 Point éclair: 46 °C (115 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04039973 Numéro CAS: 67237-53-0 UN: 1993 ADR: 3,III |