Imprimer
Okadaic acid potassium salt 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
J61791.XS J61791.XG J61791.IX
J61791.XSEA 398 EUR
J61791.XS J61791.XG J61791.IX
Okadaic acid potassium salt 98%
Okadaic acid potassium salt
Potent inhibitor of serine/threonine-specific protein phosphatases 1 and 2A (PP1 and PP2A). Does not inhibit tyrosine or alkaline phosphatases
Formule: C₄₄H₆₇O₁₃·K
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00214356
Numéro CAS: 155751-72-7
UN: 3462
ADR: 6.1,I