Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₀BF₄IN₂ Point de fusion: 137…141 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD03703393 Numéro CAS: 15656-28-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to orange to tan Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |