3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈BrN₃ Point de fusion: 133…135 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09864804 Numéro CAS: 1000018-06-3 |