Tri(2-furyl)phosphine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tri(furan-2-yl)phosphine, Tri-2-furylphosphine
Purity: 97%
CAS No.: 5518-52-5
Molecular Formula: C12H9O3P
Formula Weight: 232.18
Melting Point: 59-64°
Boiling Point: 136°/4mm
MDL No.: MFCD00151857
Formule:
C₁₂H₉O₃P Point d'ébullition: 136 °C (4 mmHg) Point de fusion: 59…64 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151857 Numéro CAS: 5518-52-5 |