Tropylium tetrafluoroborate ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tropyliumtetrafluoroborate, Cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborate
Purity: 97%
CAS No.: 27081-10-3
Molecular Formula: C7H7BF4
Formula Weight: 177.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 3574512
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00013402
Formule:
C₇H₇BF₄ Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00013402 Numéro CAS: 27081-10-3 EINECS: 248-214-5 ADR: 8,III |