Imprimer
2,3-Diphenylquinoxaline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B20100.06 B20100.14 B20100.22
B20100.06EA 41.4 EUR
B20100.06 B20100.14 B20100.22
2,3-Diphenylquinoxaline ≥98%
2,3-Diphenylquinoxaline
Purity: 98+% CAS No.: 1684-14-6 Molecular Formula: C20H14N2 Formula Weight: 282.35 Melting Point: 124-128° Beilstein Reference: 209272
Formule: C₂₀H₁₄N₂
Point de fusion: 124…128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014659
Numéro CAS: 1684-14-6
EINECS: 216-865-4