Imprimer
2,3,6-Trimethylquinoxaline ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21432.03 B21432.06
B21432.03EA 32.6 EUR
B21432.03 B21432.06
2,3,6-Trimethylquinoxaline ≥97%
2,3,6-Trimethylquinoxaline
Purity: 97% CAS No.: 17635-21-1 Molecular Formula: C11H12N2 Formula Weight: 172.23 Melting Point: 91-94° MDL No.: MFCD00047593
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047593
Numéro CAS: 17635-21-1
EINECS: 241-618-2