Imprimer
5-(Éthylthio)-1H-tétrazole (ETT) 0.28-0.32 M dans l'acétonitrile, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Ethyltio-1H-Tetrazole
9481.2500EA 1332.19 EUR
9481.2500 9481.4000GL
5-(Éthylthio)-1H-tétrazole (ETT) 0.28-0.32 M dans l'acétonitrile, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Formule: C₃H₆N₄S
Poids moléculaire: 130.17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068733
Numéro CAS: 89797-68-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance passes test
Molarity (5-Ethylthio-1H-Tetrazole) 0.28 - 0.32
Water (H2O) max. 50 ppm