Tétrafluoroborate de nitronium 0.3->0.5 M dans le sulfolane
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Nitryl tetrafluoroborate
CAS No.: 13826-86-3
Molecular Formula: BF4NO2
Formula Weight: 132.81
Storage Temperature: 2°C to 8°C
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00011432
Formule:
BF₄NO₂ Densité: 1,268 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011432 Numéro CAS: 13826-86-3 EINECS: 237-533-5 UN: 3265 ADR: 8,III |