Imprimer
Diethylzinc 1.5 mol/l dans le toluène, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
377311000 377318000
377311000.EA 228 EUR
377311000. 377318000.
Diethylzinc 1.5 mol/l dans le toluène, AcroSeal®
Diethylzinc
Formule: C₄H₁₀Zn
Poids moléculaire: 123.51 g/mol
Densité: 0.913 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009021
Numéro CAS: 557-20-0
EINECS: 209-161-3
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Titration Complexometric 1.4 to 1.6 M