Imprimer
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H51158.AD H51158.AE
H51158.ADEA 220 EUR
H51158.AD H51158.AE
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M dans le MeTHF (2-Méthyltétrahydrofurane)
Cyclopropylmagnesium bromide
CAS No.: 23719-80-4 Molecular Formula: C3H5BrMg Formula Weight: 145.28 UN No.: 3399 MDL No.: MFCD00672094
Formule: C₃H₅BrMg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672094
Numéro CAS: 23719-80-4
UN: 3399
ADR: 4.3,II