4-Chloro-6-quinolineboronic acid pinacol ester 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 96%
Molecular Formula: C15H17BClNO2
Formula Weight: 289.56
MDL No.: MFCD16987803
Formule:
C₁₅H₁₇BClNO₂ Poids moléculaire: 289.56 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16987803 Numéro CAS: 1201844-73-6 |