4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(4-(Ethylsulphonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Ethylsulphonyl)benzeneboronic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 352530-24-6
Molecular Formula: C8H11BO4S
Formula Weight: 214.05
Melting Point: 135-139°
MDL No.: MFCD02093076
Formule:
C₈H₁₁BO₄S Point de fusion: 135…139 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093076 Numéro CAS: 352530-24-6 |