Imprimer
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylsulphonyl)phenyl)boronic acid
H52916.03 H52916.06
H52916.03EA 183 EUR
H52916.03 H52916.06
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
3-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 373384-18-0 Molecular Formula: C7H9BO4S Formula Weight: 200.02 Melting Point: 102-110° MDL No.: MFCD03092935
Formule: C₇H₉BO₄S
Point de fusion: 102…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092935
Numéro CAS: 373384-18-0