Imprimer
2-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, (2-(Methylsulphonyl)phenyl)boronic acid
H52445.03 H52445.06
H52445.03EA 159 EUR
H52445.03 H52445.06
2-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid ≥98%
2-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 330804-03-0 Molecular Formula: C7H9BO4S Formula Weight: 200.02 Melting Point: 78-84° MDL No.: MFCD02179472
Formule: C₇H₉BO₄S
Point de fusion: 78…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179472
Numéro CAS: 330804-03-0