Imprimer
Cerium(III) oxalate hydrate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cerium(III) oxalate hydrate
40227.14 40227.22
40227.14EA 108 EUR
40227.14 40227.22
Cerium(III) oxalate hydrate ≥99%
Cerium(III) oxalate hydrate
Purity: 99% CAS No.: 15750-47-7 Molecular Formula: Ce2(C2O4)3.xH2O Formula Weight: 544.29(anhy) Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Insoluble in water. Soluble in hot dilute HCl and H2SO4 Merck Reference: 14,2001 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00150139
Formule: C₆Ce₂O₁₂·H₂O
Poids moléculaire: 544.29 g/mol (anhy)
Point de fusion: Déc.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150139
Numéro CAS: 15750-47-7
ADR: 6.1 III