Imprimer
2-Éthylhexanoate de calcium (3 - 8% Ca) dans l'acide 2-éthylhexanoique, qualité Supraconducteur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Ethylhexanoic acid calcium salt, Calcium 2-ethylhexanoate, 2-Ethylcaproic acid calcium salt
36657.14 36657.06
36657.14EA 160 EUR
36657.14 36657.06
2-Éthylhexanoate de calcium (3 - 8% Ca) dans l'acide 2-éthylhexanoique, qualité Supraconducteur
2-Éthylhexanoate de calcium
CAS No.: 136-51-6 Molecular Formula: C16H30CaO4 Formula Weight: 326.50 Physical Form: Liquid Odour: Weak, characteristic MDL No.: MFCD00014001
Formule: C₁₆H₃₀CaO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014001
Numéro CAS: 136-51-6
EINECS: 205-249-0