Imprimer
N-Fmoc-L-norleucine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B22475.03 B22475.06 B22475.14
B22475.03EA 29.6 EUR
B22475.03 B22475.06 B22475.14
N-Fmoc-L-norleucine ≥98%
N-Fmoc-L-norleucine
Purity: 98% CAS No.: 77284-32-3 Molecular Formula: C21H23NO4 Formula Weight: 353.42 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 140-142° MDL No.: MFCD00037537
Formule: C₂₁H₂₃NO₄
Point de fusion: 140…142 °C
Numéro MDL: MFCD00037537
Numéro CAS: 77284-32-3