Imprimer
Methyl vanillate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
160300050 160300250 160301000
ACRO160300050EA 45.2 EUR
ACRO160300050 ACRO160300250 ACRO160301000
Methyl vanillate 99%
Methyl vanillate
Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 285…287 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008438
Numéro CAS: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
GC ≥98.5 %