Imprimer
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chloro-α-toluenesulphonyl chloride
H26017.03 H26017.06
H26017.03EA 86.9 EUR
H26017.03 H26017.06
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride ≥97%
(4-Chlorophenyl)methanesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 6966-45-6 Molecular Formula: C7H6Cl2O2S Formula Weight: 225.10 Melting Point: 93-96° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01631927
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
Point de fusion: 93…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631927
Numéro CAS: 6966-45-6
ADR: 8,II