Imprimer
Colonnes HPLC, silice Hypersil™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
30005-052130 30005-014001 30003-014001 30005-154030 30005-054630 30005-254630 30005-154630 30005-254030 30005-102130 30005-054030 30003-154630 30003-154030
555-6300EA 882 EUR
555-6300 555-6297 555-6335 555-6312 555-6303 555-6319 555-6313 555-6318 555-6305 555-6302 555-6350 555-6349
Colonnes HPLC, silice Hypersil™
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes en silice Hypersil™ sont adaptées à la chromatographie en phase normale de composés organiques non polaires et modérément polaires.
  • Bonne reproductibilité d'un lot à l'autre
  • Particule sphérique avec répartition étroite de la taille des particules
  • Longue durée de vie des colonnes
  • Performance et efficacité de colonne optimales