Imprimer
Chemises pour salle blanche, 7R011
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1006355402XL 1006355403XL 100635540L 100635540M 100635540S 100635540XL 100635540XS
KWIN1006355402XLEA 64.2 EUR
KWIN1006355402XL KWIN1006355403XL KWIN100635540L KWIN100635540M KWIN100635540S KWIN100635540XL KWIN100635540XS
Chemises pour salle blanche, 7R011
Tenue de travail
Ces chemises à manches longues sont fabriquées à partir de tissu XA32 composé de polyester à 99% et de fibres conductrices à 1%.
  • Soufflets d'aisance dans le dos
  • Boutons-pression sous patte
  • Col avec fermeture à clip
  • Deux poches poitrine avec rabat
  • Manchettes élastiquées
Les fibres sont en fils continus, ce qui signifie que les vêtements n'émettent pas de particules ni de fibres. Les filaments de carbone produisent une bonne décharge d'électricité statique, évitant ainsi toute charge statique et réduisant l'attraction triboélectrique des particules et fibres. Ces vêtements sont parfaitement adaptés aux activités telles que la pulvérisation sur véhicule.
Poids : 125 g/m²