Imprimer
Systèmes de purification des protéines et des acides nucléiques, KingFisher™ Flex
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5400610 5400640 5400620 5400630
731-0139EA 61200 EUR
731-0139 736-0684 731-0140 736-0683
Systèmes de purification des protéines et des acides nucléiques, KingFisher™ Flex
Systèmes de purification des acides nucléiques
Les processeurs de particules magnétiques KingFisher™ sont conçus pour automatiser le traitement fastidieux des échantillons d'acides nucléiques, de protéines ou de cellules de pratiquement n'importe quelle source (sang, cultures cellulaires, lysats tissulaires, sol, selles, par exemple). La gamme KingFisher™ se compose de quatre instruments présentant des rendements et des capacités de volume différents pour répondre aux divers besoins de traitement d'échantillons. Le système KingFisher™ FLEX est constitué d'un instrument, de consommables plastiques spécifiques et d'un logiciel. Le système KingFisher™ FLEX offre une purification de haute qualité, rapide et reproductible de l'ADN, de l'ARN, des protéines et des cellules pour divers types d'applications downstream, incluant la génomique et la protéomique, la découverte de médicaments, la médecine légale, la découverte de biomarqueurs, le contrôle qualité et les tests vétérinaires.
  • Purification à grande vitesse et entièrement automatisée
  • Purification de tout type d'échantillon à partir de n'importe quelle source
  • Protocoles prêts à l'emploi et personnalisés
  • Fonctionnement facile via l'instrument ou le PC externe
KingFisher™ Flex assure un traitement très polyvalent et automatisé des particules magnétiques pour la purification de l'ADN/ARN, des protéines ou des cellules de pratiquement n'importe quelle source. Le système est capable de gérer une plage de volumes de 20 à 5000 μl, en fonction de la tête aimantée, avec un format de plaque à 96 ou 24 puits. Fourni avec des protocoles prédéfinis, le système KingFisher Flex permet de créer des protocoles personnalisés pour des applications spéciales.