Imprimer
Pipettes sérologiques, BLAUBRAND®, class A
Fournisseur: Brand
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
27702 27704
612-1101EA 16 EUR
612-1101 612-5407
Pipettes sérologiques, BLAUBRAND®, class A
Pipettes Pipettes graduées
En verre AR-Glas®.
  • Calibrées en contenance « In »
  • Marquage et inscriptions très contrastés en émail bleu
  • Non utilisables avec des tampons d'ouate
  • Certificat propre à chaque lot
  • Également disponibles sur demande avec un certificat individuel, un certificat individuel USP ou un certificat d'étalonnage DAkkS
Error limits (tolerance)/subdivision according DIN 12689
Certifications: Limites d'erreur (tolérance)/Sub-division selon la norme DIN 12689. Marquage DE-M.