Imprimer
Bains-marie, série SUB Aqua Pro
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SAP12 SAP18 SAP2 SAP26 SAP2S SAP34 SAP5 SAPD
462-0477EA 1320 EUR
462-0477 462-0478 462-0474 462-0479 462-0475 462-0480 462-0476 462-0481
Bains-marie, série SUB Aqua Pro
Bains Bains-marie
Gamme complète de bains-marie numériques performants comprenant 8 modèles de 2 à 34 litres, dont un modèle à double cuve de 5 et 12 litres avec régulation de température indépendante pour chaque cuve, idéal lorsque deux températures différentes sont nécessaires et que l’espace est limité. Tous les bains-marie sont équipés de cuves en acier inoxydable et de boîtiers en acier peint, les modèles d’une capacité de 12 litres et plus étant équipés d’un robinet de vidange situé en partie frontale du bain. Le chauffage est assuré par des éléments chauffants placés sous la cuve, offrant un espace de travail optimal et facilitant le nettoyage. Les unités sont simples à utiliser à l’aide d’un clavier à 3 touches et disposent d’un affichage lumineux et net. Les bains SUB Aqua Pro peuvent être configurés pour une utilisation avec des billes de transfert thermique en replacement de l’eau. Cette gamme est idéale pour une utilisation pour les applications exigeant une excellente stabilité de température dans les secteurs de la santé, de la recherche et du contrôle qualité.
  • Stabilité de température ±0,2 °C, gamme de températures: de la température ambiante +5 a 99 °C par pas de 0,1 °C.
  • Technologie Set & Forget™: court temps de chauffage et excellent contrôle de la température
  • Sécurité de sur-température librement ajustable par l’utilisateur, protection avancée contre un démarrage ou une utilisation à sec
  • Calibration en deux points
  • Affichage LED avec résolution de 0,1 °C, avec verrouillage du clavier de commande pour ne pas modifier les réglages par inattention,
  • Mémorisation de trois températures les plus couramment utilisées, sélectionnables à l’aide de trois touches distinctes, minuteur 1 à 999 min avec avertisseur sonore
Informations de livraison: Fournis avec un couvercle en PC transparent et un plateau perforé qui permet de placer tout type de conteneur directement dans le bain. Prises UK et EU incluses.
Attention: * RT = Température ambiante
** Requis pour placer des flacons à fond plat directement au fond du bain, pour permettre une meilleure convection.